Imprimer
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 1500 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formule: C₄H₆F₂
Point d'ébullition: 3.7 °C/760mmHg
Point de fusion: –144.9 °C
Densité: 1.0216 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038010
Numéro CAS: 407-09-0
ONU: 3161
ADR: 2.1,