Imprimer
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 69.6 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque 98%
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143263
Numéro CAS: 112704-79-7