Imprimer
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 475 EUR
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formule: C₁₂H₁₂F₄O
Point d'ébullition: 52 °C/ 0.04mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038273
Numéro CAS: 343305-41-9