Imprimer
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 319 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃ClF₆
Point d'ébullition: 150…154 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631638
Numéro CAS: 327-76-4
ONU: 1993
ADR: 3,III