Imprimer
Isocyanate de 4-fluoro-3-nitrophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-nitrobenzene
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 574 EUR
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
Isocyanate de 4-fluoro-3-nitrophényle
Isocyanate de 4-fluoro-3-nitrophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃FN₂O₃
MW: 182.11 g/mol
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1.455 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65303-82-4
ONU: 2206
ADR: 6.1 III