Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3957-10G PC3957-5G PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA 393 EUR
APOSPC3957-10G APOSPC3957-5G APOSPC3957-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035864
Numéro CAS: 1031929-10-8
ONU: 3265
ADR: 8 II