Imprimer
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène 99%
α,α,α,5-Tétrafluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Point d'ébullition: 198…199 °C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039741
Numéro CAS: 393-09-9