Imprimer
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène 98%
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Point d'ébullition: 105…110 °C/25mmHg
Densité: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024576
Numéro CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8