Imprimer
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3889-5G PC3889-1G PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3889-5G APOSPC3889-1G APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formule: C₃H₅F₃O₃S
Densité: 1.513 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025058
Numéro CAS: 25236-64-0
ONU: 3265
ADR: 8,III