Imprimer
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 108 EUR
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Point d'ébullition: 153 °C/23mmHg
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153175
Numéro CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8