Imprimer
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007833
Numéro CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
ONU: 1325
ADR: 4.1 II