Imprimer
Propionyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formule: C₃H₅FO
MW: 76.07 g/mol
Point d'ébullition: 42…44 °C/760mmHg
Densité: 0.947 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039220
Numéro CAS: 430-71-7
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8 II