Imprimer
Alcool 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 43.5 EUR
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
Alcool 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236286
Numéro CAS: 238742-82-0