Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₄N
Densité: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061304
Numéro CAS: 1031929-01-7
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III