Imprimer
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole
PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 29 EUR
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅FN₄
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798373
Numéro CAS: 50907-19-2