Imprimer
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3843-1G PC3843-5G
APOSPC3843-1GEA 92.8 EUR
APOSPC3843-1G APOSPC3843-5G
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 95…96 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134279
Numéro CAS: 72912-49-3