Imprimer
1-Fluoronaphtalène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluoronaphtalène 99%
1-Fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₇F
Point d'ébullition: 215…217 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003873
Numéro CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0