Imprimer
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3822F-1G PC3822F-5G PC3822F-10G
APOSPC3822F-1GEA 37.7 EUR
APOSPC3822F-1G APOSPC3822F-5G APOSPC3822F-10G
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153.16 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205105
Numéro CAS: 175278-28-1