Imprimer
3-Fluoro-p-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C/12mmHg
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007762
Numéro CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III