Imprimer
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 0 EUR
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque 98%
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060675
Numéro CAS: 403-20-3