Imprimer
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
PC3817E-100G PC3817E-25G PC3817E-5G
APOSPC3817E-100GEA 119 EUR
APOSPC3817E-100G APOSPC3817E-25G APOSPC3817E-5G
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 98%
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Point d'ébullition: 147…148 °C/20mmHg
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026219
Numéro CAS: 455-91-4
EINECS: 207-253-8