Imprimer
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3817B-100G PC3817B-25G PC3817B-5G
APOSPC3817B-100GEA 0 EUR
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G APOSPC3817B-5G
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 98%
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 80…85 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042290
Numéro CAS: 74457-86-6