Imprimer
Huile 10 S
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
Huile 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
Densité: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9