Imprimer
4-Fluoro-2-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 115 EUR
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotoluène 98%
4-Fluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Point d'ébullition: 204…208 °C
Densité: 1.81 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013709
Numéro CAS: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7