Imprimer
Acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 458 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
Acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque 97%
Acide 3-chloro-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973904
Numéro CAS: 25026-64-6