Imprimer
2-Fluoro-5-iodotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluoro-5-iodotoluène 99%
2-Fluoro-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C/9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013710
Numéro CAS: 452-68-6
EINECS: 207-206-1