Imprimer
Alcool 3-fluoro-4-méthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
Alcool 3-fluoro-4-méthoxybenzylique 98%
Alcool 3-fluoro-4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070642
Numéro CAS: 96047-32-4