Imprimer
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃FINO₂
Point d'ébullition: 110 °C/4mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153169
Numéro CAS: 364-77-2