5-Fluoro-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G
PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA
266
EUR
APOSPC3757-100G
APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Formule:
C₉H₇FO Point d'ébullition: 92…93 °C/3mmHg Point de fusion: 37…40 °C Densité: 1.216 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041031 Numéro CAS: 700-84-5 |