3-Fluorosalicylaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC3756A-25G
PC3756A-5G
PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA
125
EUR
APOSPC3756A-25G
APOSPC3756A-5G
APOSPC3756A-100G
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
3-Fluorosalicylaldehyde
Formule:
C₇H₅FO₂ Point d'ébullition: 80…85 °C/7mmHg Point de fusion: 67…71 °C Point d'éclair: 65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003319 Numéro CAS: 394-50-3 |