Imprimer
2-Fluorofluorene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3752-1G PC3752-5G
APOSPC3752-1GEA 39.3 EUR
APOSPC3752-1G APOSPC3752-5G
2-Fluorofluorene 97%
2-Fluorofluorene
Formule: C₁₃H₉F
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031477
Numéro CAS: 343-43-1