Imprimer
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3751J-1G PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA 139 EUR
APOSPC3751J-1G APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Formule: C₆H₉FO₂
MW: 132.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042288
Numéro CAS: 686-54-4