Imprimer
2-Fluorodiphénylméthane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3748E-1G PC3748E-5G
APOSPC3748E-1GEA 136 EUR
APOSPC3748E-1G APOSPC3748E-5G
2-Fluorodiphénylméthane 99%
2-Fluorodiphénylméthane
Formule: C₁₃H₁₁F
Point d'ébullition: 76 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079758
Numéro CAS: 3794-15-8