Imprimer
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
PC3744E-25G PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA 5790 EUR
APOSPC3744E-25G APOSPC3744E-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Electrophilic fluorinating agent.
Formule: C₅H₃BCl₂F₅N
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153157
Numéro CAS: 140623-89-8
ONU: 1759
ADR: 8,I