Imprimer
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 205 EUR
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formule: C₇H₇F₇O
Point d'ébullition: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862010
Numéro CAS: 648-42-0