Imprimer
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3733-1G PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA 314 EUR
APOSPC3733-1G APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234912
Numéro CAS: 116308-35-1