α-Chloro-p-fluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
PC3720-100G
PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA
21.9
EUR
APOSPC3720-100G
APOSPC3720-500G
α-Chloro-p-fluorotoluène 99%
α-Chloro-p-fluorotoluène
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Point d'ébullition: 185 °C Point de fusion: –18 °C Densité: 1.207 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000913 Numéro CAS: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 ONU: 2920 ADR: 8+3 II |