Imprimer
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3713-1G PC3713-5G PC3713-100MG
APOSPC3713-1GEA 136 EUR
APOSPC3713-1G APOSPC3713-5G APOSPC3713-100MG
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol
Formule: C₅H₇F₃O
Point d'ébullition: 48 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156073
Numéro CAS: 109993-33-1