Imprimer
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3704-100MG PC3704-1G
APOSPC3704-100MGEA 72.7 EUR
APOSPC3704-100MG APOSPC3704-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine
Formule: C₆H₆F₃N₅
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186560
Numéro CAS: 478047-15-3