Imprimer
3-Fluorobenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 87…89 °C/25mmHg
Densité: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008113
Numéro CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
ONU: 2735
ADR: 8,II