Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 149 EUR
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190120
Numéro CAS: 69411-68-3