Imprimer
Chlorure de 4-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-250G PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 0 EUR
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-250G APOSPC3630-500G
Chlorure de 4-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
Point d'ébullition: 82 °C/20mmHg
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000684
Numéro CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
ONU: 3265
ADR: 8,II