Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3629-1G PC3629-5G
APOSPC3629-1GEA 0 EUR
APOSPC3629-1G APOSPC3629-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192524
Numéro CAS: 169037-23-4