Imprimer
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 161 EUR
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689490
Numéro CAS: 913835-77-5