Imprimer
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 249 EUR
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689525
Numéro CAS: 874289-18-6