Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 434 EUR
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664307
Numéro CAS: 112204-57-6