Imprimer
Chlorure de 3-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 48 EUR
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
Chlorure de 3-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 3-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000670
Numéro CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
ONU: 3265
ADR: 8 II