Imprimer
Acide 2-chloro-5-fluoro-4-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3618-250MG PC3618-1G PC3618-5G
APOSPC3618-250MGEA 0 EUR
APOSPC3618-250MG APOSPC3618-1G APOSPC3618-5G
Acide 2-chloro-5-fluoro-4-pyridinemétaborique
Acide 2-chloro-5-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BClFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972404
Numéro CAS: 951677-47-7