Imprimer
Chlorure de 2-fluorobenzoyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 0 EUR
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
Chlorure de 2-fluorobenzoyle 99%
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
Point d'ébullition: 90…92 °C/15mmHg
Point de fusion: 44351 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000656
Numéro CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
ONU: 3265
ADR: 8,II