3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC3604-1G
PC3604-5G
APOSPC3604-1GEA
69.6
EUR
APOSPC3604-1G
APOSPC3604-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule:
C₉H₈BrF₃O MW: 269.06 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08741403 Numéro CAS: 916420-55-8 ONU: 3265 ADR: 8 II |